安全性情報
905062
Sigma-Aldrich
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 530 nm, 10 mg/mL in toluene
別名:
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite FAPbX3 Quantum Dots, Perovskite nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5N2PbBr3
分子量:
491.98
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
濃度
10 mg/mL in toluene
蛍光検出
λem 530 nm
保管温度
2-8°C
詳細
Perovskite quantum dots (PQDs) are semiconducting materials with high luminescent efficiency. They have a low threshold, tuneable wavelength and ultra-stable stimulated emission (SE). These semiconductors are a class of hybrid inorganic and organic metal halide based perovskite materials. They have a direct bandgap which can be useful for a variety of optoelectronic devices.
アプリケーション
PQDs can be used in the fabrication of light emitting diodes (LEDs) and PQD based solar cells.
Perovskite quantum dots (QDs) have the common formula ABX3 where A is Cs or FA (formamidinium), X is Cl, Br or I. They possess high photoluminescence efficiency and narrow emission and emit in the visible spectral regime. Perovskite QDs are cadmium free and the aforementioned properties render them suitable for applications in light emitting diodes (LEDs), lasers, liquid crystal displays (LCDs) etc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905062-BULK:
905062-5ML:4548173359113
905062-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
All-inorganic colloidal perovskite quantum dots: a new class of lasing materials with favorable characteristics
Wang Y, et al.
Advanced Materials, 27(44), 7101-7108 (2015)
Nanocrystals of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut
L Protesescu et al.
Nano Letters, 15, 3692-3692 (2015)
Brightly luminescent and color-tunable formamidinium lead halide perovskite FAPbX3 (X= Cl, Br, I) colloidal nanocrystals
Levchuk I, et al.
Nano Letters, 17(5), 2765-2770 (2017)
CsPbX3 quantum dots for lighting and displays: room-temperature synthesis, photoluminescence superiorities, underlying origins and white light-emitting diodes
Li X, et al.
Advances in Functional Materials, 26(15), 2435-2445 (2016)
Multicolored Mixed-Organic-Cation Perovskite Quantum Dots (FA x MA1-x PbX3, X= Br and I) for White Light-Emitting Diodes
Zhang Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(36), 10053-10059 (2017)
資料
オプトエレクトロニクスや太陽電池への応用が期待されている、非カドミウム系量子ドット(ペロブスカイトおよびPbS)についてご紹介します。
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。
Colloidal quantum dots have a variety of potential applications ranging from bio-imaging, lighting, and displays to solar cells and security tags.
すべて表示