Merck
658928
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
CAS番号:
分子量:
387.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
131-136 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
InChI Key
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
658928-VAR:
658928-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)