Merck
700258
Sigma-Aldrich
Sodium Palmitate-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Hexadecanoic acid-13C16 ナトリウム塩, Palmitic acid-13C16 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)1413COONa
CAS番号:
分子量:
294.29
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+16
SMILES記法
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700258-BULK:
700258-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)