Merck
498254
Sigma-Aldrich
Phenyl selenocyanate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SeCN
CAS番号:
分子量:
182.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
116-117 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#C[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NSe/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Phenyl selenocyanate is a selenenylation agent that can be prepared by reacting benzeneselenenyl chloride and trimethylsilyl cyanide.
アプリケーション
Phenyl selenocyanate may be used in the synthesis of:
  • benzeneselenol esters
  • 2-bromoethyl phenyl selenie dibromide
  • α,α-dioxy-β-phenylseleno carbonitriles
  • β-alkoxyalkyl phenyl selenide
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498254-BULK:
498254-VAR:
498254-5G:4548173163154
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aryl selenocyanates and aryl thiocyanates: reagents for the preparation of activated esters.
Grieco PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(6), 1283-1285 (1978)
Cyanoselenenylation of ketene acetals. Synthesis of carbonyl-protected a-oxo carbonitriles.
Tomoda S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11(11), 1733-1734 (1982)
Synthesis of Aryl 2-Haloethyl Selenides and their Reactions with Potassium Selenocyanate.
Lindgren B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31(1), 1-6 (1977)
A convenient synthesis of phenyl selenocyanate.
Tomoda S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 10(8), 1069-1070 (1981)
Facile oxyselenation of olefins in the presence of copper (II) or copper (I) chloride as catalyst.
Toshimitsu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(10), 1953-1958 (1980)
資料
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.