About This Item
化学式:
HCOC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
176.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
mp
251-254 °C (dec.) (lit.)
官能基
aldehyde
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H8O3/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
InChI Key
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Formylcinnamic acid may be used in the synthesis of (E)-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphth-2-yl)-ethynyl]-cinnamic acid.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
178764-VAR:
178764-1G:
178764-BULK:
178764-25G:
178764-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)