Merck
260975
Sigma-Aldrich
4-Bromocinnamic acid, predominantly trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
227.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
262-264 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
アプリケーション
4-Bromocinnamic acid (trans-4-bromocinnamic acid) has been used in the preparation of:
  • (E)-β-bromo-4-bromostyrene
  • 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline
  • brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260975-5G:
260975-BULK:
260975-5KG:
260975-VAR:
260975-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, synthesis, and biological evaluation of a dansyled amino acid derivative as an imaging agent for apoptosis.
Zeng W, et al.
Tetrahedron Letters, 49(45), 6429-6432 (2008)
A Convenient Synthesis of 1-Amino-7-(Piperidin-4-yl) Isoquinoline.
Shkavrov S, et al.
Synthetic Communications, 35(5), 725-730 (2005)
Stereoselective synthesis of (E)-?-arylvinyl bromides by microwave-induced reaction of anti-3-aryl-2, 3-dibromopropanoic acids using an AgOAc-AcOH system.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(3), 637-642 (2005)