Merck
A7420
Sigma-Aldrich
アミログルコシダーゼ from Aspergillus niger
greener alternative
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
別名:
1,4-α-D-グルカングルコヒドロラーゼ, エキソ-1,4-α-グルコシダーゼ, グルコアミラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
30-60 units/mg protein (biuret)
組成
protein, ≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.02% glucose
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デンプン・エタノール研究に使用したとき、エネルギー効率および廃棄物削減効果が強化されるように改善されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
アプリケーション
Aspergillus niger由来アミログルコシダーゼは、α-D-グルコシドの加水分解に使用されます。 ビールの醸造、パンやジュースの製造に使用されます。 Sigmaのアミログルコシダーゼは、骨格筋の脂質蓄積を調べるための、グリコーゲンのグルコース単量体への加水分解に使用されています
生物化学的/生理学的作用
Aspergillus niger由来アミログルコシダーゼは、オリゴサッカライドのα-D-(1-4)、α-D-(1-6)、α-D-(1-3)グルコシド結合を加水分解する能力をもちます。アミログルコシダーゼは、デンプンをデキストリンとグルコースに変換する細胞外酵素です。本酵素は、デンプン加工産業において、コーンシロップからのD-グルコースの商業生産に使用されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.5、55°C、3分間で、デンプンから1.0 mgのグルコースを遊離させる酵素量です。
物理的形状
0.02%未満のブドウ糖を含む凍結乾燥粉末
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7420-5MG:
A7420-100MG:
A7420-BULK:
A7420-25MG:
A7420-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alisa K Manning et al.
Frontiers in genetics, 11, 615-615 (2020-08-06)
Causal transcripts at genomic loci associated with type 2 diabetes (T2D) are mostly unknown. The chr8p23.1 variant rs4841132, associated with an insulin-resistant diabetes risk phenotype, lies in the second exon of a long non-coding RNA (lncRNA) gene, LOC157273, located 175
Youngmi Kim et al.
Bioresource technology, 99(12), 5165-5176 (2007-11-09)
DDGS and wet distillers' grains are the major co-products of the dry grind ethanol facilities. As they are mainly used as animal feed, a typical compositional analysis of the DDGS and wet distillers' grains mainly focuses on defining the feedstock's
Yi-Chen Lin et al.
PloS one, 12(5), e0177115-e0177115 (2017-05-05)
It has been proposed that malto-oligosaccharides (MOSs) are possibly recycled back into amylopectin biosynthesis via the sequential reactions catalyzed by plastidial α-glucan phosphorylase 1 (Pho1) and disproportionating enzyme 1 (Dpe1). In the present study, the reciprocal co-immunoprecipitation experiments using specific
Lizanne Janssens et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 193, 210-216 (2017-11-04)
Pesticides are causing strong decreases in aquatic biodiversity at concentrations assumed safe by legislation. One reason for the failing risk assessment may be strong differences in the toxicity of the active ingredient of pesticides and their commercial formulations. Sublethal effects
Purification and properties of a thermophilic amyloglucosidase from Aspergillus niger
Fogarty WM and Benson CP
Applied Microbiology and Biotechnology, 18(5), 271-278 (1983)
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.