Merck
10115
Sigma-Aldrich
アミログルコシダーゼ from Aspergillus niger
greener alternative
lyophilized, powder, ~70 U/mg
別名:
1,4-α-D-グルカングルコヒドロラーゼ, エキソ-1,4-α-グルコシダーゼ, グルコアミラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder
品質水準
品質
lyophilized
比活性
~70 U/mg
分子量
Mr ~97,000
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
temperature at 50 °C (optimum temperature)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デンプン加水分解の研究に使用したときに、高いエネルギー効率および廃棄物削減効果が得られるように改良されています。詳細情報については、Biofilesの記事をご覧ください。
アミログルコシダーゼは、α-グルコシターゼ型に属する二糖類酵素です。Aspergillus genus属の数種がアミログルコシダーゼを産生します。
アプリケーション
Aspergillus niger由来のアミログルコシダーゼは、グリコーゲンアッセイに使用されるほか、デンプン加水分解に用いる酢酸バッファーに使用されています。また、酵母全細胞中のグリコーゲンの測定およびグルコアミラーゼ逆反応によるヘテロオリゴ糖の合成に使用できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.8、60°C、1分間で1 μmolのグルコースを遊離させる酵素量に相当します(Zulkowskyに準じたデンプン(製品番号85642)を基質とした場合)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10115-1G-F:
10115-BULK-F:
10115-5G-F:
10115-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biodiversity: New Leads for the Pharmaceutical and Agrochemical Industries, 183-183 (2000)
Stem girdling manipulates leaf sugar concentrations and anthocyanin expression in sugar maple trees during autumn
Murakami PF, et al.
Tree physiology, 28(10), 1467-1473 (2008)
Sifang Liao et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 133, 103495-103495 (2020-11-11)
Excess consumption of high-fat diet (HFD) is likely to result in obesity and increases the predisposition to associated health disorders. Drosophila melanogaster has emerged as an important model to study the effects of HFD on metabolism, gut function, behavior, and
Trehalose is a key determinant of the quiescent metabolic state that fuels cell cycle progression upon return to growth
Shi Lei, et al.
Molecular Biology of the Cell, 21(12), 1982-1990 (2010)
Nicole M Grant et al.
Journal of experimental botany, 59(3), 705-714 (2008-02-07)
The relationships between heat production, alternative oxidase (AOX) pathway flux, AOX protein, and carbohydrates during floral development in Nelumbo nucifera (Gaertn.) were investigated. Three distinct physiological phases were identified: pre-thermogenic, thermogenic, and post-thermogenic. The shift to thermogenic activity was associated