詳細
二糖酵素であるアミログルコシダーゼは、α-グルコシダーゼタイプに属します。Aspergillus属の数種で産生されます。
アプリケーション
Aspergillus niger由来のアミログリコシダーゼは、Belgica antarctica幼虫ホモジネート中のグルコースを遊離させるために使用されています。また、デンプン消化に用いる消化酵素混合物に使用されています。
黒麹菌由来のアミログルコシダーゼは、α-D-グルコシドの加水分解に使用されます。ビールの醸造およびパン、ジュースの製造に使用できます。シグマのアミログルコシダーゼは、骨格筋の脂質蓄積を研究するためのグリコーゲンからグルコースモノマーへの加水分解に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
黒麹菌由来のアミログルコシダーゼは、オリゴ糖のα-D-(1-4)、α-D-(1-6)、およびα-D-(1-3)グルコシド結合を加水分解できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.5、55°C、3分間で、デンプンから1.0 mgのグルコースを遊離させる酵素量です。
物理的形状
3.2 Mの(NH4)2SO4溶液(pH約6.0)で調製した懸濁液
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A1602-BULK-N:
A1602-BULK:
A1602-VAR:
A1602-25MG:
A1602-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
A method for routine measurements of total sugar and starch content in woody plant tissues
Tree physiology, 24(10), 1129-1136 (2004)
Biodiversity: New Leads for the Pharmaceutical and Agrochemical Industries, 183-183 (2000)
Survival and energetic costs of repeated cold exposure in the Antarctic midge, Belgica antarctica: a comparison between frozen and supercooled larvae
The Journal of Experimental Biology, 214(5), 806-814 (2011)
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 313(4), R347-R356 (2017-07-14)
Long-term studies have found that low-carbohydrate diets are more effective for weight loss than calorie-restricted diets in the short term but equally or only marginally more effective in the long term. Low-carbohydrate diets have been linked to reduced glycogen stores
PloS one, 13(3), e0194468-e0194468 (2018-03-21)
Insulin is a vital part of diabetes treatment, whereas glucagon is primarily used to treat insulin-induced hypoglycemia. However, glucagon is suggested to have a central role in the regulation of body weight, which would be beneficial for diabetic patients. Since
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.