形状
lyophilized solid
品質水準
比活性
≥40,000 units/g solid
溶解性
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アミログルコシダーゼは α-D-グルコシドの加水分解に用いられます。ビールの醸造やパン、ジュースの製造に用いられることがあります。Rhizopus sp. 由来アミログルコシダーゼは小胞体関連タンパク質分解(ERAD)においてオリゴ糖の開裂の研究に用いられています。この酵素は N-バニリルノナンアミドのグリコシル化において薬理学的アプリケーションに用いられる水溶性成分を生成させるために用いられています。Coprinus cinereus の茎残渣中のグリコーゲンは、アミログルコシダーゼで処理し生成したグルコースの量を測定することによって推定されました。
生物化学的/生理学的作用
アミログルコシダーゼはオリゴ糖の α-D-(1-4)、α-D-(1-6) および α-D-(1-3) グルコシド結合を加水分解する能力を持ちます。
単位の定義
1 ユニットは、pH 4.5、55°C、3 分間で、デンプンから 1.0 mg のグルコースを遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(塩不含)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9228-BULK:
A9228-1G:
A9228-VAR:
A9228-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metabolic Control of Fruitbody Morphogenesis in Coprinus cinereus
Basidium and Basidiocarp, 157-173 (1982)
Biotechnology letters, 29(10), 1537-1548 (2007-07-05)
Enzymatic syntheses of N-vanillyl-nonanamide, 1, glycosides with D-glucose, 2, D-galactose, 3, D-mannose, 4, D-ribose, 5, maltose, 6, and lactose, 7, were carried out using amyloglucosidase from Rhizopus and beta-glucosidase from sweet almond. The latter catalysed the syntheses of N-vanillyl-nonanamide glycosides
Annals of botany, 123(4), 715-726 (2018-12-06)
Sink-source imbalance could cause an accumulation of total non-structural carbohydrates (TNC; soluble sugar and starch) in source leaves. We aimed to clarify interspecific differences in how sink-source imbalance and TNC causes the downregulation of photosynthesis among three legume plants. The
Physiologia plantarum, 147(2), 159-168 (2012-05-23)
To determine the effects of elevated CO(2) concentration ([CO(2)]) on the temperature-dependent photosynthetic properties, we measured gas exchange and chlorophyll fluorescence at various leaf temperatures (15, 20, 25, 30, 35 and 40°C) in 1-year-old seedlings of the Japanese white birch
The Journal of biological chemistry, 286(48), 41786-41800 (2011-10-08)
In Saccharomyces cerevisiae, proteins with misfolded lumenal, membrane, and cytoplasmic domains are cleared from the endoplasmic reticulum (ER) by ER-associated degradation (ERAD)-L, -M, and -C, respectively. ERAD-L is N-glycan-dependent and is characterized by ER mannosidase (Mns1p) and ER mannosidase-like protein
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.