生物化学的/生理学的作用
アミログルコシダーゼは、デンプンのα-1,4 グリコシド結合におけるグルコースへの加水分解を触媒する細胞外酵素です。またα-1,6 結合に対しても作用し、効果的なデンプン消化のためにアミラーゼと共に使用されます。 アミログルコシダーゼを使用することでパン製造における発酵が強化されます。 天然甘味料としてベーキングにおいて、また界面活性剤の製造でも広く使用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2910-BULK:
A2910-VAR:
A2910PROC:
A2910-PH:
A2910-1VL-PW:
A2910-1VL:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Purification and characterization of an amyloglucosidase from an ericoid mycorrhizal fungus (Leohumicola incrustata)
AMB Express, 8(1), 154-154 (2018)
Use of alpha-amylase and amyloglucosidase combinations to minimize the bread quality problems caused by high levels of damaged starch
Journal of Food Science and Technology, 53(10), 3675-3684 (2016)
Amyloglucosidase enzymatic reactivity inside lipid vesicles
Journal of Biological Engineering, 1(1), 4-4 (2007)
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 303(1), E71-E81 (2012-04-13)
Adipose triglyceride lipase (ATGL) is a lipolytic enzyme that is highly specific for triglyceride hydrolysis. The ATGL-knockout mouse (ATGL(-/-)) accumulates lipid droplets in various tissues, including skeletal muscle, and has poor maximal running velocity and endurance capacity. In this study
The hydrolysis of alpha-D-glucosides by amyloglucosidase from Aspergillus niger.
The Journal of biological chemistry, 237, 1002-1006 (1962-04-01)