反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Bucherer Carbazole Synthesis
reagent type: surfactant
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.336
密度
1.002 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
考えられる反応には以下のものが含まれます。
- オレフィンメタセシス
- Heck、鈴木-宮浦、薗頭、Buchwald-Hartwig反応を含むPd触媒クロスカップリング反応
- C-H活性化反応
水中でのクロスカップリング反応用第2世代両親媒性物質
その他情報
ミリグラムからキログラムまで:自然の導きに続く合成化学
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
733857-10ML:
733857-BULK:
733857-500ML:
733857-50ML:
733857-1.5ML-KC:
733857-100ML:
733857-2ML-KC:
733857-1L:
733857-1ML-KC:
733857-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
プロトコル
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
関連コンテンツ
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.