Merck
731935
Sigma-Aldrich
7-デアザヒポキサンチン
97%
別名:
3,7-ジヒドロ-4H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N3O
CAS番号:
分子量:
135.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
345-350 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731935-VAR:
731935-BULK:
731935-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)