安全性情報
8.02604
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile
for synthesis
別名:
Chloroacetonitrile, Chloroethane nitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
75.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
203-467-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 30 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
123-124 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 54 °C
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI Key
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用 
アプリケーション
Chloroacetonitrile for synthesis. CAS No. 107-14-2, EC Number 203-467-0.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.196 - 1.197Identity (IR)passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体