アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
密度
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
InChI Key
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I6903-10G:4548173200255
I6903-50G:4548173200262
I6903-BULK:
I6903-5G:4548173200279
I6903-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック