Merck
162299
Sigma-Aldrich
1-クロロ-3-フルオロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4F
CAS番号:
分子量:
130.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
密度
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reaction of 1-chloro-3-fluorobenzene radical cation with NH3 has been investigated by FT-ICR spectrometry. It reacts with n-butyllithium to yield bicycloadducts via trapping of intermediate benzynes.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
162299-5G:
162299-VAR:
162299-25G:
162299-100G:
162299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of dihalobenzene radical cations with ammonia in the gas phase. Reactivity pattern for nucleophilic aromatic substitution.
Tholmann D and Gruetzmacher HF.
Journal of the American Chemical Society, 113(9), 3281-3287 (1991)
Antonio Ramírez et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(45), 14700-14701 (2004-11-13)
The key elimination step for the formation of 3-chloro- and 3-fluorobenzyne from 2-chloro-6-fluorophenyllithium displays a pronounced solvent-dependent regioselectivity. 6Li and 13C NMR spectroscopic studies on 2-chloro-6-fluorophenyllithium reveal a single monomeric aryllithium, suggested by DFT computational studies to be a trisolvate.
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner