Merck
323918
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3F
CAS番号:
分子量:
164.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
168-169 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI Key
JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
323918-5G:
323918-1G:
323918-VAR:
323918-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)