アッセイ
≥99.7% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.465
bp
85 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
51411-25ML-F:
51411-BULK-F:
51411-VAR-F:
51411-5ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック