Merck
C26402
Sigma-Aldrich
4-クロロベンゾトリフルオリド
98%
別名:
1-クロロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゼン, 4-クロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
180.55
Beilstein:
510203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C26402-VAR:
C26402-100G:
C26402-5KG:
C26402-250G:
C26402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Substantiation of the maximum permissible level of para-chlorobenzotrifluoride in the atmospheric air].
K A Rapoport et al.
Gigiena i sanitariia, (10)(10), 82-83 (1986-10-01)
[Determination of the maximum allowable concentration of alpha, alpha, alpha-trifluoro-4-chlorotoluene in the air of the work zone].
A I Khalepo et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 49-51 (1984-05-01)
J M Yuan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 111(1), 107-115 (1991-10-01)
Toxicokinetics of p-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene (CTFT) after administration as an aqueous alpha-cyclodextrin (alpha-CD) molecular encapsulation suspension (alpha-CD vehicle) or as a corn oil solution (corn oil vehicle) were compared. Male F344 rats were administered intragastrically CTFT in alpha-CD vehicle or corn oil
A Macrì et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 25(10), 781-786 (1987-10-01)
The subchronic oral toxicity of 4-chloro-alpha, alpha, alpha-trifluorotoluene (CTT) was assessed in Sprague-Dawley rats. Four groups of six male and six female rats were treated daily for 28 days, by gavage, with doses of 0, 10, 100 and 1000 mg
Metabolism of p-chlorobenzotrifluoride by rats.
G B Quistad et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 31(3), 585-589 (1983-05-01)