Merck
152250
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロベンゾトリフルオリド
98%
別名:
2,4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CF3
CAS番号:
分子量:
215.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Dichlorobenzotrifluoride (2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ) was one of the compounds present in Niagara River fish identified by gas-liquid chromatographic-mass spectrometry.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
152250-VAR:
152250-500G:
152250-100G:
152250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M P Yurawecz
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 62(1), 36-40 (1979-01-01)
Several unknown halogenated compounds were detected in Niagara River fish using a method similar to the AOAC multiresidue method for chlorinated pesticides in high-moisture foods. From gas-liquid chromatographic-mass spectrometric (GLC/MS) data and GLC retention times on 3 columns, 7 of