product name
スルホローダミン101, Dye content ~95 %
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ~95%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
black
dark green to brown
溶解性
methanol: 1 mg/mL
&ε; (減衰係数)
≥105000 at 573-579 nm in ethanol
蛍光検出
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccc(C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C31H30N2O7S2/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39)
InChI Key
COIVODZMVVUETJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アストロサイトの標識
- 定量的ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)での使用
- 組織試料の崩壊度の評価
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7635-500MG:
S7635-100MG:
S7635-VAR:
S7635-BULK:
S7635-50MG:
試験成績書(COA)