アッセイ
99% (HPLC)
形状
powder
mp
210-214 °C
SMILES記法
CC(C=C1C)=C(/C=C2N=C(C)C=C\2C)N1B(F)F
InChI
1S/C13H15BF2N2/c1-8-5-10(3)17-12(8)7-13-9(2)6-11(4)18(13)14(15)16/h5-7H,1-4H3/b12-7-
InChI Key
QZEVTPIWBHINIV-GHXNOFRVSA-N
アプリケーション
BODIPY 色素レーザーはタンパク質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチドおよびデキストランと蛍光複合体を生成するために、また蛍光酵素基質、脂肪酸、リン脂質、リポ多糖、受容体リガンドおよびポリスチレンミクロスフェアの蛍光体の調製に用いられます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
747106-BULK:
747106-VAR:
747106-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Selective fluorescent probes for live-cell monitoring of sulphide
Nature Communications, 2(Oct.), 1506/1-1506/7 (2011)
In vitro and in vivo photocytotoxicity of boron dipyrromethene derivatives for photodynamic therapy.
Journal of medicinal chemistry, 53(7), 2865-2874 (2010-03-05)
To understand the effects of substitution patterns on photosensitizing the ability of boron dipyrromethene (BODIPY), two structural variations that either investigate the effectiveness of various iodinated derivatives to maximize the "heavy atom effect" or focus on the effect of extended
Bioresource technology, 114, 507-511 (2012-04-03)
In order to develop feasible production processes for microalgal biodiesel, the isolation of high neutral lipid producing microalgae is crucial. Since the established Nile Red (NR) method for detection of intracellular lipids has been successful only for some microalgae, a