Merck
M5156
Sigma-Aldrich
3-メチルピロール
liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N
CAS番号:
分子量:
81.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
InChI Key
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
包装
アルゴン雰囲気下での梱包です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M5156-VAR:
M5156-BULK:
M5156-250MG:
M5156-1G:
M5156-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cornforth, J., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1459-1459 (1990)