Merck
131474
Sigma-Aldrich
1-フェニルピロール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N
CAS番号:
分子量:
143.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
234 °C (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h1-9H
InChI Key
GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-フェニルピロールは、ラット肝臓のミクロソーム内でシトクロムP-450依存性モノオキシゲナーゼ活性を阻害しました
アプリケーション
1-フェニルピロールを使用して、水溶性レドックスカップルの半波電位および1,2-ジクロロエタン中のモノマーの酸化電位が研究されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131474-25G:
131474-VAR:
131474-10G:
131474-1KG:
131474-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of oligomers of methyl-and phenyl-pyrrole at an electrified liquid/liquid interface.
Chemical Communications (Cambridge, England), 19, 2163-2164 (1998)
Kangmin Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(15), 6279-6291 (2019-03-28)
Amine-peroxide redox polymerization (APRP) has been highly prevalent in industrial and medical applications since the 1950s, yet the initiation mechanism of this radical polymerization process is poorly understood so that innovations in the field are largely empirically driven and incremental.
T Viswanathan et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(7), 822-830 (1981-07-01)
The inhibitions of cytochrome P-450 dependent monooxygenase activity in microsomes from rat liver by 1-phenylpyrrole, 1-(2-isopropylphenyl)pyrrole, 4(5)-phenylimidazole, and 1-(2-isopropylphenyl)imidazole have been compared. The results establish that the presence of an imidazole N-3 nitrogen substituent is not required to inhibit the