Merck
425834
Sigma-Aldrich
N-Boc-ピロール
98%
別名:
tert-ブチル 1-ピロールカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO2
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4685 (lit.)
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H,1-3H3
InChI Key
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Boc-ピロールは、N-保護ピロールです。鏡像異性的に純粋なアレン-1,3-ジカルボキシレートとのディールス-アルダー (Diels–Alder) 反応を受けて、2つの新たに生じた不斉中心での立体配置を保持ながらendo-付加体を形成します。また、フェニルジアゾ酢酸メチルとのシクロプロパン化を受けて、モノシクロプロパン及びジシクロプロパンの両方を形成します。Ir-触媒を用いた、その C-H ホウ素化とそれに続いての3-クロロチオペンによるクロスカップリングにより、複素二環を形成することが報告されています。
アプリケーション
N-Boc-ピロールは、n-BuLiによる処理及びそれに続いてのホウ酸トリメチルとの反応による1-(tert-ブトキシカルボニル)-1H-ピロール-2-イルボロン酸の合成 おいて使用されました。
それは、下記の物質の合成において出発物質として使用することができます:
  • トロパン誘導体
  • N-boc-2-(4-メトキシフェニル)ピロール
  • N-boc-ピロール-2-イルボロン酸
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425834-BULK:
425834-VAR:
425834-25ML:
425834-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Venkata A Kallepalli et al.
The Journal of organic chemistry, 74(23), 9199-9201 (2009-11-10)
Ir-catalyzed C-H borylation is found to be compatible with Boc protecting groups. Thus, pyrroles, indoles, and azaindoles can be selectively functionalized at C-H positions beta to N. The Boc group can be removed on thermolysis or left intact during subsequent
CuO/SiO2 as a simple, effective and recoverable catalyst for alkylation of indole derivatives with diazo compounds.
Fraile JM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(26), 4327-4332 (2013)
Synthetic approaches to enantiomerically pure 8-azabicyclo [3.2. 1] octane derivatives.
Pollini GP, et al.
Chemical Reviews, 106(6), 2434-2454 (2006)
Huw M L Davies et al.
Chemical Society reviews, 38(11), 3061-3071 (2009-10-23)
The metal catalyzed reactions of diazo compounds have been broadly used in organic synthesis. The resulting metal-carbenoid intermediates are capable of undergoing a range of unconventional reactions, and due to their high energy, they are ideal for initiating cascade sequences
Recent progress in the synthesis of five-membered heterocycle boronic acids and esters.
Primas N, et al.
Tetrahedron, 66(41), 8121-8136 (2010)