アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
95-99 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
InChI Key
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
640514-BULK:
640514-1G:
640514-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック