Merck
431974
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロ-1,4-ベンゾキノン
98%
別名:
2,5-Dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl2O2
CAS番号:
分子量:
176.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
160-163 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
ClC1=CC(=O)C(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H
InChI Key
LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-ジクロロ-1,4-ベンゾキノン(DCBQ)はハロゲン化されたキノンです。DCBQは発がん性中間体です。それらは、飲料水中の塩素消毒副産物として同定されています。DCBQは、t-ブトキシルラジカルの生成を介して、モデルROOH tert-ブチルヒドロペルオキシドの分解を増加させることが報告されています。DCBQダイマーの異性体は、量子化学計算により、非共有結合の相互作用(NCI)が調べられています。2,5-ジクロロ-1,4-ベンゾキノンに存在するハロゲン結合が、実験的および理論的な電荷密度分析により調べられています。ピロリジンとの反応の研究が行われています。
アプリケーション
2,5-ジクロロ-1,4-ベンゾキノンは、以下のプロセスに使用される場合があります:
  • アステリキノンDの合成の出発物質として。
  • LED(発光ダイオード)光源部および光ファイバーCCD(電荷結合素子)分光光度計を備えた新規光反応器の有用性を研究するためのモデルとして。
  • インドールとのパラジウム触媒反応による2,5-ジクロロ-3,6-ビ(3-インドリル)-1,4-ヒドロキノン合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
431974-BULK:
431974-1G:
431974-10G:
431974-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Halogen bonding in 2, 5-Dichloro-1, 4-benzoquinone: Insights from experimental and theoretical charge density analysis.
Hathwar VR, et al.
Crystal Growth & Design, 11(5), 1855-1862 (2011)
Chun-Hua Huang et al.
Chemical research in toxicology, 28(5), 831-837 (2015-03-20)
Halogenated quinones (XQ) are a class of carcinogenic intermediates and newly identified chlorination disinfection byproducts in drinking water. Organic hydroperoxides (ROOH) can be produced both by free radical reactions and enzymatic oxidation of polyunsaturated fatty acids. ROOH have been shown
Unexpected Reaction of 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone with Pyrrolidine.
Chapyshev SV and Ibata T.
Mendeleev Communications, 4(4), 150-152 (1994)
A facile synthesis of asterriquinone D.
Tanoue Y, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 45(5), 1509-1509 (2008)
B Vijaya Pandiyan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(37), 19928-19940 (2014-08-15)
The competition between non-covalent interactions (NCIs), such as C-H∙∙∙O, C-H∙∙∙Cl, C-Cl∙∙∙O, C-Cl∙∙∙Cl-C, C-O∙∙∙C, C-Cl∙∙∙C and C-O∙∙∙π, in the isomers of the 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone (DCBQ) dimer were investigated by quantum chemical calculations to study the properties of the ground and excited states.