Merck
428566
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチル-1,4-ベンゾキノン
97%
別名:
DMBQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O4
CAS番号:
分子量:
168.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMSO: soluble(lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
COC1=CC(=O)C=C(OC)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジメトキシ-1,4-ベンゾキノン(DBQ、2,6-DMBQ、DMOBQ)は1,4-ベンゾキノン誘導体です。これは、木材粉塵にさらされるとさまざまな皮膚および粘膜症状を引き起こすことが報告されている木材アレルゲンです。注射器タイプのフェノール化合物上の細菌Azospirillum lipoferum(アゾスピリルムリポフェルム)ラッカーゼ活性により、生成物として形成されます。DBQは、Gynura japonica(サンシチソウ)の根茎から単離された成分の1つであり、in vitroで抗血小板凝集活性を示す可能性があります。アスコルビン酸塩(AscH-)によって誘導されるその環状レドックス変態の速度が、クラーク電極とESR技術を使用して研究されている抗がん剤です。アセトニトリルでの電気化学的還元が研究されています。
アプリケーション
2,6-ジメトキシ-1,4-ベンゾキノンは、2-アリル-3,5-ジメトキシ-1,4-ベンゾキノン誘導体の合成に使用できます。
既知の吸器誘発因子。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
428566-VAR:
428566-5G:
428566-BULK:
428566-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lelde Krumina et al.
Environmental science & technology, 51(16), 9053-9061 (2017-07-12)
Hydroquinones are important mediators of electron transfer reactions in soils with a capability to reduce Fe(III) minerals and molecular oxygen, and thereby generating Fenton chemistry reagents. This study focused on 2,6-dimethoxy hydroquinone (2,6-DMHQ), an analogue to a common fungal metabolite
Anomalous behavior in the two-step reduction of quinones in acetonitrile.
Lehmann MW and Evans DH.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 500(1), 12-20 (2001)
V A Roginsky et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 63(2), 200-206 (1998-06-02)
The kinetics of cyclic redox transformation of 2,6-dimethoxy-1, 4-benzoquinone (DMOBQ)--the well-known effective anticancer agent--induced by ascorbate (AscH-) were studied in phosphate buffer, pH 7.40, at 37 degreesC using the Clark electrode and ESR techniques. The process is due to the
Quy A Ngo et al.
BMC plant biology, 13, 28-28 (2013-02-20)
Plant parasitism represents an extraordinary interaction among flowering plants: parasitic plants use a specialized organ, the haustorium, to invade the host vascular system to deprive host plants of water and nutrients. Various compounds present in exudates of host plants trigger
Fang-Rong Chang et al.
Journal of natural products, 65(3), 255-258 (2002-03-23)
Three new eudesmanolide sesquiterpenes, neolitacumone A-C (1-3), and one new benzylisoquinoline alkaloid, neolitacumonine (5), along with 27 known compounds were isolated from the stem bark of Neolitsea acuminatissima. The structures of compounds 1-3 and 5 were established on the basis