About This Item
化学式:
LiNO3
CAS番号:
分子量:
68.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
crystalline powder
溶解性:
522 g/L at 20 °C
おすすめの製品
アプリケーション
硝酸リチウムは、クーロン効率を高めるために、リチウム硫黄電池のビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドの電解液への添加剤として使用されています。また、スピネル型チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)材のゾルゲル合成でも使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229741-VAR:
229741-5G:
229741-25G:
229741-125G:
229741-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sol-Gel Synthesis of Nanocomposite Cu-Li4Ti5O12 Structures for Ultrahigh Rate Li-Ion Batteries
Erdas A, et al.
Acta Physica Polonica A, 127(24), 1026-1026 (2015)
Operando characterization of intermediates produced in a lithium-sulfur battery
Gorlin Y, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162(7), A1146-A1155 (2015)
Ji-Yoon Song et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(2) (2018-02-08)
For practical application of lithium-sulfur batteries (LSBs), it is crucial to develop sulfur cathodes with high areal capacity and cycle stability in a simple and inexpensive manner. In this study, a carbon cloth infiltrated with a sulfur-containing electrolyte solution (CC-S)
Separator for lithium-sulfur battery based on polymer blend membrane
Freitag A, et al.
Journal of Power Sources, 363, 384-391 (2017)
Balancing the chemisorption and charge transport properties of the interlayer in lithium-sulfur batteries
Yang L, et al.
Journal of Material Chemistry A, 5(24), 12506-12512 (2017)
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。