Merck
930946
Sigma-Aldrich
硝酸リチウム
greener alternative
battery grade, ≥99.9% trace metals basis
別名:
Lithium salt of nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiNO3
CAS番号:
分子量:
68.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
グレード:
battery grade
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: soluble (highly soluble(lit.))
acetone: soluble ((lit.))
alcohols: soluble ((lit.))
品質水準
グレード
battery grade
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.5 wt. % H2O
≤1000 ppm (trace metals analysis)
mp
264 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble (highly soluble(lit.))
acetone: soluble ((lit.))
alcohols: soluble ((lit.))
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
無水硝酸リチウムは、白色の結晶性塩です。無水状態は吸湿性および潮解性を示し、水、エタノール、メタノール、ピリジン、アンモニア、アセトンに溶解します。他の金属硝酸塩と同様に、硝酸リチウムは融点が264 °Cと低く、600 °C以上で分解します。融点が低いため、セラミックスおよび熱交換媒体に用いられる低融点溶融塩混合物の生成に使用されます。
硝酸リチウムは、硝酸と炭酸リチウムの酸塩基反応により生成し、二酸化炭素と水が発生します。得られた物質を乾燥、精製、加熱して、無水硝酸リチウムが得られます。
アプリケーション
一般的に、特にニッケル酸リチウム(LiNiO2やマンガン酸リチウム(LiMn2O4)などの多くのリチウム化合物の調製に硝酸リチウムが使用されています。これらのリチウム金属酸化物の合成法の1つに、炭酸ニッケルなどの金属炭酸塩、もしくは酸化マンガンのような金属酸化物と硝酸リチウムとの高温反応があります。650 °C以上の温度で、硝酸リチウムは酸素ガスと二酸化窒素ガスを放出し、複雑な過程を経由して酸化リチウムに分解されます。この酸化リチウムが金属前駆体と反応して、三元または四元系リチウム金属酸化物が生成されます。この手法を用いて、リチウムイオン電池向け正極材料のLiAl0.25Ni0.75O2や光情報ストレージ用の蛍光体であるLiGa5O8 のような新規材料が調製されています。
硝酸リチウムは水溶性のため、多くの溶液化学反応を用いたリチウム化合物の合成に硝酸リチウムが使用されています。例えば、硝酸リチウム溶液を使用したマイクロ波誘導加熱により、オリビン型リン酸鉄リチウム(LiFePO4)、コバルト酸リチウム(LiCoO2)、およびチタン酸リチウム(例:Li4Ti5O12およびLi2TiO3)が合成されています。 水熱合成、ゾルゲル法、噴霧熱分解、共沈前処理、およびリチウムエマルションドライ法のいずれにおいても、リチウム金属酸化物を合成するための反応物質として硝酸リチウムが使用されています。これらの手法では、次世代リチウムイオン電池の開発に必要な、粒径、結晶粒度、結晶性を制御したり、特性を工学的に調整するためのドーパントの導入を促進したりすることが可能です。
バッテリーグレード硝酸リチウムは、微量金属に関する純度が≥99.9%で、塩化物および硫酸塩の不純物含有量が低く、リチウムイオン電池用正極材料の前駆体として設計されています。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
930946-VAR:
930946-1KG:
930946-250G:
930946-BULK:
930946-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis Conditions and Oxygen Stoichiometry Effects on Li Insertion into the Spinel LiMn2O4
Tarascon J M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 141, 1421-1421 (1994)
A review of recent developments in the synthesis procedures of lithium iron phosphate powders.
Jugovic D, et al.
Journal of Power Sources, 190, 538-544 (2009)
Synthesis and Characterization of LiAI1/4Ni3/4O2 (R3m) for Lithium-Ion (Shuttlecock) Batteries.
Ohzuku T, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 4033-4033 (1995)
Electrochemistry and Structural Chemistry of LiNiO2 (R3m) for 4 Volt Secondary Lithium Cells
Ohzuku T, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 140, 1862-1862 (1993)
Feng Liu et al.
Scientific reports, 3, 1554-1554 (2013-03-28)
In conventional photostimulable storage phosphors, the optical information written by x-ray or ultraviolet irradiation is usually read out as a visible photostimulated luminescence (PSL) signal under the stimulation of a low-energy light with appropriate wavelength. Unlike the transient PSL, here