蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
396 °F
有効性
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
動粘度
0.455 cSt(25 °C)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
溶解性
soluble 1000 g/L
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Co-solvent in the synthesis of Tris(trimethylsilyl)phosphine (P(SiMe3)3).
- Solvent in the tailored mono carborane electrolyte solution of Ca(CB11H12)2, which was utilized in the development of Ca metal batteries.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体