蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
370 °F
expl. lim.
17.4 %
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M14102-18L:
M14102-20L:
M14102-VAR:
M14102-5ML:
M14102-250ML:
M14102-500ML:
M14102-1L:
M14102-BULK:
M14102-2.5L:
M14102-4L:
M14102-VAR-D:
この製品を見ている人はこちらもチェック