Merck
466085
Sigma-Aldrich
ヨウ化セリウム(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
三ヨウ化セリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CeI3
CAS番号:
分子量:
520.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466085-5G:
466085-1G-PW:
466085-5G-PW:
466085-VAR:
466085-1G:4548173994277
466085-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)