Merck
412422
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー, ethylenediamine core, generation 3.0 溶液
20 wt. % in methanol
別名:
Starburst PAMAM-G 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NH2)32
CAS番号:
分子量:
6908.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 3.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
32
屈折率
n20/D 1.367
bp
64.7 °C
密度
0.863 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
詳細
PAMAMデンドリマーは、多数の末端基を持つ対称なポリマーで、これらの末端基は生体適合性と親和性のため生体分子に容易に結合できます。デンドリマーは、内部と表面が化学的に明確に分かれたコア・シェル型分子構造を有し、孤立したナノ内部空間をもちます。高度に分岐したナノスケールの高分子であり、標的薬物送達のために生物医学の分野で広く使用されています。
アプリケーション
PAMAMデンドリマーは、核酸の送達のためのトランスフェクション剤として使用できます。例えば、腫瘍壊死因子(TNF)に対するsiRNAの肺送達において使用できます。
物理的形状
デンドリマー表面に32の第1級アミノ基を有しています。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412422-2G:
412422-1G:
412422-BULK:
412422-5G:4548173147253
412422-25G:4548173147246
412422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Treatment of acute lung inflammation by pulmonary delivery of anti-TNF-? siRNA with PAMAM dendrimers in a murine model
Adam Bohr, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 156, 114-120 (2020)
Polyamidoamine dendrimers: Favorable polymeric nanomaterials for lipase activation
Amal A.M. Elgharbawy, et al.
Materials Today Communications, 25, 101492-101492 (2020)
Ajay Vikram Singh et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(1), 1943-1955 (2020-12-30)
In an in vitro nanotoxicity system, cell-nanoparticle (NP) interaction leads to the surface adsorption, uptake, and changes into nuclei/cell phenotype and chemistry, as an indicator of oxidative stress, genotoxicity, and carcinogenicity. Different types of nanomaterials and their chemical composition or
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.