Merck
470457
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー、エチレンジアミンコア、第4.5世代 溶液
5 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)128
CAS番号:
分子量:
26251.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
sodium carboxylate surface groups
品質水準
形状
liquid
分子量
generation 4.5
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
128
屈折率
n20/D 1.337
bp
65 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C
物理的形状
128の表面カルボン酸基を含有します。
法的情報
デンドリテック®社により製造されます。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
470457-VAR:
470457-2.5G:4548173155982
470457-10G:4548173155975
470457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.