Merck
647829
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
分子量:
3348.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
品質水準
形状
liquid
分子量
generation 2
特徴
core type cystamine core
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
16
bp
64.7 °C
密度
0.860 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
包装
製品重量は溶媒を含んだ値です。
法的情報
For research use only
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647829-1G:4548173176352
647829-BULK:
647829-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)
Anouk Zaal et al.
Frontiers in immunology, 11, 305-305 (2020-03-13)
Many tumors display alterations in the biosynthetic pathways of glycosylation, resulting in increased expression of specific tumor-associated glycan structures. Expression of these altered glycan structures is associated with metastasis and poor prognosis. Antigen presenting cells can recognize tumor-associated glycan structures