詳細
amidoethanol surface groups
フォーム
liquid
分子量
generation 3
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
32
屈折率
n20/D 1.364
bp
65 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
物理的形状
32個の表面水酸基を含有します。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
477842-25ML:4548173157603
477842-5ML:4548173157610
477842-BULK:
477842-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック