Merck
09193
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
216.66
Beilstein:
3657715
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
損失
≤5.0% loss on drying
white to faint beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09193-BULK:
09193-500MG:
09193-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)