Merck
679445
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
214.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
224-228 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI Key
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679445-BULK:
679445-VAR:
679445-1G:
679445-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)