グレード
technical
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
~1.6% (active oxygen)
mp
144-146 °C
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI Key
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
アプリケーション
- マンガン(III)Schiff塩基錯体で触媒されるHantzsch 1,4-ジヒドロピリジン類の酸化
- アルケンのエポキシ化
- スルフィドおよびオレフィンの酸化
- アルコールの酸化
- アゾキシアレーンの合成に用いる芳香族アミンの酸化
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
75920-VAR:
75920-BULK:
75920-100G:
75920-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック