Merck
M168
Sigma-Aldrich
メチルリカコニチン クエン酸塩 水和物
from Delphinium brownii seeds, ≥96% (HPLC)
別名:
MLA, [1α,4(S),6β,14α,16β]-20-エチル-1,6,14,16-テトラメトキシ-4-[[[2-(3-メチル-2,5-ジオキソ-1-ピロリジニル)ベンゾイル]オキシ]メチル]アコニタン-7,8-ジオール クエン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H50N2O10 · xC6H8O7
CAS番号:
分子量:
682.80 (salt-free basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Delphinium brownii seeds
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
white
溶解性
H2O: 42 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC[C@]12[C@@]([C@]3([C@H](CC1)OC)[C@@H]4N(C2)CC)([H])[C@@H]([C@]4(O)[C@]5(O)[C@]6([H])[C@@]3([H])C[C@@]([C@H](C5)OC)([H])[C@@H]6OC)OC)C7=CC=CC=C7N8C([C@@H](C)CC8=O)=O.OC(CC(CC(O)=O)(C(O)=O)O)=O
InChI
1S/C37H50N2O10.C6H8O7/c1-7-38-17-34(18-49-32(42)20-10-8-9-11-23(20)39-26(40)14-19(2)31(39)41)13-12-25(46-4)36-22-15-21-24(45-3)16-35(43,27(22)28(21)47-5)37(44,33(36)38)30(48-6)29(34)36;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-11,19,21-22,24-25,27-30,33,43-44H,7,12-18H2,1-6H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t19-,21+,22+,24-,25-,27+,28-,29+,30-,33?,34-,35+,36-,37+;/m0./s1
InChI Key
INBLZNJHDLEWPS-DDIMIZGISA-N
アプリケーション
メチルリカコニチンクエン酸塩は、α7ニコチン様アセチルコリン受容体(α7 nAChR)アンタゴニストとして以下の用途に使用されています:
  • ニコチン投与後のラットにおける炎症反応に対するその作用を検討するため
  • ガランタミンの活性を阻害するため
  • ラットにおける迷走神経の肝枝(hVNS)に対するその作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
メチルリカコニチン(MLA)はα7ニコチン様アセチルコリン受容体(α7 nAChR)アンタゴニストです。Delphinium属の一部の種により合成されるノルジテルペノイドアルカロイドです。MLAはニューロンのα-ブンガロトキシンの結合部位に結合します。低用量のMLAは動物における認知の改善に関連します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]ページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M168-25MG:
M168-VAR:
M168-BULK:
M168-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesca Prestori et al.
PloS one, 8(5), e64828-e64828 (2013-06-07)
The brain needs mechanisms able to correlate plastic changes with local circuit activity and internal functional states. At the cerebellum input stage, uncontrolled induction of long-term potentiation or depression (LTP or LTD) between mossy fibres and granule cells can saturate
Maria A Schlöffel et al.
Plant physiology, 183(1), 371-384 (2020-03-11)
Plants have evolved effective strategies to defend themselves against pathogen invasion. Starting from the plasma membrane with the recognition of microbe-associated molecular patterns (MAMPs) via pattern recognition receptors, internal cellular signaling pathways are induced to ultimately fend off the attack.
Saad A Al-Mozany et al.
Progress in orthodontics, 18(1), 40-40 (2017-12-12)
Management of Class III malocclusion is one of the most challenging treatments in orthodontics, and several methods have been advocated for treatment of this condition. A new treatment protocol involves the use of an alternating rapid maxillary expansion and constriction
Jianqiao Zhang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 359(2), 374-382 (2016-10-19)
Acetaminophen (APAP) is widely used as an analgesic and antipyretic agent, but it may induce acute liver injury at high doses. Alzheimer's disease patients, while treated with acetylcholinesterase inhibitor (AChEI), may take APAP when they suffer from cold or pain.
Natalia Pinilla-Echeverri et al.
Circulation. Cardiovascular interventions, 13(7), e008768-e008768 (2020-07-11)
Complete revascularization with routine percutaneous coronary intervention of nonculprit lesions after primary percutaneous coronary intervention improves outcomes in ST-segment-elevation myocardial infarction. Whether this benefit is associated with nonculprit lesion vulnerability is unknown. In a prospective substudy of the COMPLETEs trial