Merck
P8688
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-プロプラノロール 塩酸塩
≥98% (TLC), powder
別名:
(S)-1-(イソプロピルアミノ)-3-(1-ナフチロキシ)-2-プロパノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
CAS番号:
分子量:
295.80
Beilstein:
3574966
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D −25.5°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
InChI Key
ZMRUPTIKESYGQW-UQKRIMTDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With heat. Aqueous solutions are most stable at pH 3.0 and decompose rapidly at basic pH. Decomposition is accompanied by discoloration of the solution.
アプリケーション
(S)-(−)-プロプラノロール塩酸塩は、以下の用途で使用されています:
  • マウスにおけるエピネフリンの作用を阻害する非選択的β-ブロッカープロプラノロールとして
  • ラットにおけるβ1-およびβ2-aアドレナリン受容体ブロッカーとして
  • 血管腫由来幹細胞(HemSC)における脂肪生成への影響を検証するための培地サプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
(S)-(−)-プロプラノロール塩酸塩は生物活性エナンチオマーです。本化合物は、視床皮質ニューロンのβ1受容体アンタゴニストとして作用します。(S)-(−)-プロプラノロール塩酸塩は、三叉神経血管の痛み情報伝達経路におけるβ1アドレナリン受容体に対する阻害機能を誘発し、片頭痛予防薬として働きます。
イソプレナリン誘発性頻脈を阻害し、βアドレナリン受容体をブロックする活性エナンチオマ-です。プロプラノロ-ルはまた非特異的な5-HT1A, 5-HT1B , 5-HT1C セロトニンレセプタ-のアンタゴニストでもあります。ミアンセリン, プロプラノロ-ルと、5HT1A, 5HT1B , 5HT1C 部位との立体選択的な関連性は、これらの部位の評価に有用です。
特徴および利点
この化合物は、AstraZenecaによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のβ-Adrenoceptors(βアドレナリン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8688-BULK:
P8688-100MG-PW:
P8688-VAR:
P8688-100MG:
P8688-500MG-PW:
P8688-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Semipreparative enantiomer separation of propranolol hydrochloride by high-performance liquid chromatography using cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) chiral stationary phase
Chen L, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(9), 767-771 (2008)
K Stoschitzky et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 25(2), 268-272 (1995-02-01)
All beta-adrenergic antagonists have an asymmetric carbon atom, and most commercially available beta-blockers consist of (R)- and (S)-enantiomers in a fixed 1:1-ratio. The drugs are believed to be contraindicated when peripheral vascular disease exists, presumably due to unopposed alpha-adrenergic vasoconstriction.
Regulation of Hepatic Follistatin Expression at Rest and during Exercise in Mice
Peppler WT, et al.
Med Sci Sports Exerc. (2019)
Propranolol modulates trigeminovascular responses in thalamic ventroposteromedial nucleus: a role in migraine?
Shields KG and Goadsby PJ
Brain, 128(1), 86-97 (2004)
Dietary Tryptophan Restriction Dose-Dependently Modulates Energy Balance, Gut Hormones, and Microbiota in Obesity-Prone Rats
Zapata RC, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 26(4), 730-739 (2018)