Merck
HPLCによるプロプラノロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによるプロプラノロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(R)-(+)-プロプラノロール 塩酸塩
≥98% (TLC)
(S)-(−)-プロプラノロール 塩酸塩
≥98% (TLC), powder
(±)-プロプラノロール 塩酸塩
≥99% (TLC), powder
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
0.5 μL