Merck
Y3125
Sigma-Aldrich
ヨヒンビン 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, α2-adrenergic receptor antagonist
別名:
17-ヒドロキシヨヒンバン-16-カルボン酸メチルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
390.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ヨヒンビン 塩酸塩, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
InChI Key
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
アプリケーション
ヨヒンビン塩酸塩の用途:
  • ヨヒンビン塩酸塩のin vitroでの抗ウィルス、抗菌および抗真菌活性並びに細胞毒性の研究
  • 実験用のハエにおける飛行開始および維持欠損と関連するチラミン増加の効果に対抗するチラミン受容体拮抗薬
  • 精製ラットレチナール神経節細胞のin vitro 培養におけるグルタミン酸塩誘発神経毒性、酸化ストレス、および低酸素状態の存在下でのブリモニジンの神経保護効果についての単独およびブリモニジンとの併用での研究。
生物化学的/生理学的作用
ヨヒンビンは Coryanthe(コリアンテ)ヨヒンビの木の樹皮から得られます。ヨヒンビンはアルカロイドです。ヨヒンビン塩酸塩はα2アドレナリン受容体拮抗薬です。ヨヒンビンは脳において中心的なα2-アドレナリン受容体を遮断し、α2-アドレナリン受容体作動薬であるキシラジンの効果を抑制、縮小します。キシラジン投与に伴う鎮静薬効果および呼吸抑制作用は、いずれもヨヒンビンによって拮抗され元に戻ります。ヨヒンビン塩酸塩も抗利尿効果を引き起こし心拍数や血圧を高くします。ヨヒンビン塩酸塩は勃起障害の治療に有用で性的機能を増進します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のα2-Adrenoceptors(α2-アドレナリン受容体)ページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
Y3125-5G:
Y3125-100G:
Y3125-1G:
Y3125-BULK:
Y3125-10G:
Y3125-VAR:
Y3125-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MARTINDALE: Martindale?the Extra Pharmacopoeia
Lipman Arthur G
The International journal of pharmacy practice, 2(2), 124-124 (1993)
Susan X Jiang et al.
European journal of pharmacology, 629(1-3), 12-19 (2009-12-05)
Intracellular calcium ([Ca(2+)]i) influx through N-methyl-d-aspartic acid (NMDA) receptors in cortical neurons is central to NMDA receptor-mediated excitotoxicity. Drugs that uncompetitively modulate NMDA receptor-mediated [Ca(2+)]i influx are potential leads for development to treat NMDA receptor-mediated neuronal damage since these drugs
Yohimbine in erectile dysfunction: the facts
Morales, A
International Journal of Impotence Research, 12(S1), S70-S70 (2000)
Flight Initiation and Maintenance Deficits in Flies with Genetically Altered Biogenic Amine Levels
Brembs B, et al.
The Journal of Neuroscience, 27(41), 11122-11131 (2007)
L Pan et al.
Human & experimental toxicology, 39(3), 365-373 (2019-11-28)
Dexmedetomidine (DMED), an alpha-2 adrenoreceptor agonist, has been widely used in regional anesthesia procedures. However, the effect of DMED on local anesthetic cardiotoxicity has not been well delineated. This study consisted of two experiments. In experiment A, 42 Sprague-Dawley (SD)
資料
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.