アッセイ
≥95% (HPLC and TLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@@]4([H])[C@]5([H])OC(C)(C)[C@@]6([H])C[C@]7([H])C(=C)Cc8c(Cl)cc9[nH]c(c5c9c8[C@]67O)[C@]34C)[C@]1%10O[C@]%10([H])[C@@H](O)[C@H](O2)C(C)=C
InChI
1S/C37H44ClNO6/c1-15(2)28-27(40)31-37(45-31)23(43-28)9-10-33(6)34(7)18(8-11-35(33,37)41)29-25-24-21(39-30(25)34)14-20(38)17-12-16(3)19-13-22(32(4,5)44-29)36(19,42)26(17)24/h14,18-19,22-23,27-29,31,39-42H,1,3,8-13H2,2,4-7H3/t18-,19+,22+,23-,27-,28+,29-,31+,33+,34+,35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
JDUWHZOLEDOQSR-JKPSMKLGSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P3053-5MG-PW:
P3053-5MG:
P3053-VAR:
P3053-1MG-PW:
P3053-1MG:
P3053-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)