安全性情報
ABN100
Sigma-Aldrich
抗小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)抗体
from goat, purified by affinity chromatography
別名:
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
中枢および末梢神経系においてコリン作動性伝達を媒介するアセチルコリンは、認知機能、運動機能および心臓血管機能をはじめとする数多くのプロセスの重要な調節因子です。アセチルコリンの効果は、その合成、保存、および分解によって(それぞれの関連酵素のコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)、小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)、およびアセチルコリンエステラーゼ(AChE)が関与することにより)調節されます。VAChTは、主にシナプス前分泌小胞の膜に見られます。VAChTには12の膜貫通領域が含まれ、またその細胞内C末端尾部にはシナプス–小胞標的シグナルがあります。VAChTの主な機能は、細胞質性AChを活発に輸送し、電気化学的勾配を越えてシナプス小胞へ届けることにあります。シナプス小胞は細胞刺激を受けるとAChを放出します。 VAChTは、分泌されたAChの関連プールに作用することによってコリン作動性シグナル伝達に影響を及ぼし、シナプス後のニコチンおよびムスカリン受容体を活性化することができます。 VAChTは、C末端尾部のセリン480残基でプロテインキナーゼCによってリン酸化されます。 この修飾の詳細な役割はまだ分かっていませんが、VAChTのシナプス小胞への局在に影響を及ぼしている可能性がこれまでの研究により示唆されています。
特異性
この抗体は小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)のC末端を認識します。
その他のホモロジー:ヒト(95%配列相同性)。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットVAChTのC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ラット中脳組織で小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)を検出できます。
ELISA:この抗体は、該当するペプチドを用いた直接ELISAで小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)を検出できます。
小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)のレベルを検出する抗小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)抗体は、IHC、ELISAへの使用が公表およびバリデーションされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
シグナル伝達ニューロサイエンス
品質
免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス中脳組織で小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:57 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ヤギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
小胞アセチルコリントランスポーター(VAChT)ペプチド
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A genetically specified connectomics approach applied to long-range feeding regulatory circuits.
Atasoy, D; Betley, JN; Li, WP; Su, HH; Sertel, SM; Scheffer, LK; Simpson, JH; Fetter et al.
Nature Neuroscience null
Youssouf Cissé et al.
eNeuro, 5(4) (2018-09-19)
Acetylcholine (ACh) neurons in the pontomesencephalic tegmentum (PMT) are thought to play an important role in promoting cortical activation with waking (W) and paradoxical sleep [PS; or rapid eye movement (REM)], but have yet to be proven to do so
Xiaofan Ding et al.
Cell reports, 27(13), 3799-3807 (2019-06-27)
The nervous system can modulate the body's immunity. However, how efferent neural signals reach out to control the local immunity remains incompletely understood. Here, we report the ImmuView procedure for whole-tissue 3D assessment of neural innervations in the intact immune
Marcin Bączyk et al.
The Journal of experimental medicine, 217(8) (2020-06-03)
Excessive excitation is hypothesized to cause motoneuron (MN) degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), but actual proof of hyperexcitation in vivo is missing, and trials based on this concept have failed. We demonstrate, by in vivo single-MN electrophysiology, that, contrary
D B Jensen et al.
Scientific reports, 10(1), 893-893 (2020-01-23)
Intramuscular injections of botulinum toxin block pre-synaptic cholinergic release at neuromuscular junctions producing a temporary paralysis of affected motor units. There is increasing evidence, however, that the effects are not restricted to the periphery and can alter the central excitability