Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAB5504
Sigma-Aldrich
抗小胞グルタミン酸トランスポーター2抗体
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
別名:
VGLUT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G9.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC17A6(57084)
詳細
小胞グルタミン酸トランスポーター2(VGLUT2)は、ナトリウム依存性無機リン酸共輸送体であり、星状膠細胞からのカルシウム依存性グルタミン酸放出に関与しています。古典的な興奮性を示すシナプスにおいて、シナプス小胞に局在するニューロンの一部にのみ発現しています。VGLUT2 mRNAは、ナトリウム依存性無機リン酸共輸送体活性も示す関連タンパク質VGLUT1を欠損する脳領域に認められます。
特異性
VGLUT2(小胞グルタミン酸トランスポーター2)と反応します。
アプリケーション
この抗小胞グルタミン酸トランスポーター2抗体を用いた小胞グルタミン酸トランスポーター2の検出は、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:50~1:300で、ABCをNiDABとともに使用、浮遊マウス脳切片に作用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
マウス脳ライセートにおいてウェスタンブロッングティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:500で使用、マウス脳ライセート10 µg中のVGLUT2を検出できます。
ターゲットの説明
56 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含有するPBS中のマウスモノクローナル抗体。
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB5504:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Pose et al.
Neuroscience, 172, 246-255 (2010-11-04)
The rostral ventro-medial medullary reticular formation is a complex structure that is involved with a variety of motor functions. It contains glycinergic neurons that are activated during active (rapid eye movement (REM)) sleep (AS); these neurons appear to be responsible
SCA1-like disease in mice expressing wild-type ataxin-1 with a serine to aspartic acid replacement at residue 776.
Duvick, L; Barnes, J; Ebner, B; Agrawal, S; Andresen, M; Lim, J; Giesler, GJ; Zoghbi, HY; Orr, HT
Neuron null
Chia-Chi Liao et al.
The Journal of comparative neurology, 524(7), 1494-1526 (2015-11-01)
A complete unilateral lesion of the dorsal column somatosensory pathway in the upper cervical spinal cord deactivates neurons in the hand region in contralateral somatosensory cortex (areas 3b and 1). Over weeks to months of recovery, parts of the hand
Purkinje cell ataxin-1 modulates climbing fiber synaptic input in developing and adult mouse cerebellum.
Ebner, BA; Ingram, MA; Barnes, JA; Duvick, LA; Frisch, JL; Clark, HB; Zoghbi, HY; Ebner, TJ; Orr, HT
The Journal of Neuroscience null
Peiyan Wong et al.
The Journal of comparative neurology, 510(4), 440-461 (2008-07-31)
The temporal cortex of grey squirrels contains three architectonically distinct regions. One of these regions, the temporal anterior (Ta) region has been identified in previous physiological and anatomical studies as containing several areas that are largely auditory in function. Consistent
資料
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.