安全性情報
MAB5502
Sigma-Aldrich
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C10.2
別名:
Solute carrier family 17 member 7, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, vGluT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗小胞グルタミン酸輸送体1抗体, clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C10.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
VGLUT1はグルタミン酸ニューロンの一部に発現し、脳からグルタミン酸をネイティブなシナプス小胞に輸送します。これにより、グルタミン酸によって遮断される塩化物に対しコンダクタンスを示します。小胞グルタミン酸輸送は、形質膜の興奮性アミノ酸輸送体よりも見かけの親和性が大幅に低くなっています。VGLUT1によるグルタミン酸輸送は、シナプス小胞による輸送と同じ範囲で、約2 mMのK(m)で飽和されています。最後に、形質膜のグルタミン酸輸送体はアスパラギン酸とグルタミン酸の両方を基質として認識するのに対して、VGLUT1はアスパラギン酸を認識しません。 小胞グルタミン酸輸送体は神経伝達物質をシナプス小胞にパッキングして、シナプスに放出できるようにします。VGLUTはアデノシン三リン酸(ATP)を加水分解することによって生じるプロトン勾配に依存しています。VGLUTはグルタミン酸に対する親和性がEAATの100分の1から1,000分の1しかありません。
特異性
VGLUT1(小胞グルタミン酸輸送体1)と反応します。
免疫原
ラットVGLUT1由来のリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗小胞グルタミン酸輸送体1抗体クローン3C10.2(カタログ番号:MAB5502)は、VGluT1の検出において、IHおよびWBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
IHでテストされています。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャネルと輸送体
神経細胞およびグリアマーカー
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のグルタミン酸輸送体1を検出できます。
ターゲットの説明
60 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、PBS溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8ºCで受領日から6か月安定です。
アナリシスノート
コントロール
VGLUT1コントロールペプチドAG208
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5502:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
April P Neal et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(1), 249-263 (2010-04-09)
Lead (Pb(2+)) exposure is known to affect presynaptic neurotransmitter release in both in vivo and cell culture models. However, the precise mechanism by which Pb(2+) impairs neurotransmitter release remains unknown. In the current study, we show that Pb(2+) exposure during
Kajari Karmakar et al.
Cell reports, 18(1), 185-197 (2017-01-05)
Tonotopy is a hallmark of auditory pathways and provides the basis for sound discrimination. Little is known about the involvement of transcription factors in brainstem cochlear neurons orchestrating the tonotopic precision of pre-synaptic input. We found that in the absence
Xiaoyang Li et al.
Stem cells and development, 25(10), 803-813 (2016-03-30)
Spiral ganglion neurons (SGNs) are usually damaged in sensorineural hearing loss. SGN-derived neural stem cells (NSCs) have been identified and proposed to differentiate into neurons to replace damaged SGNs. However, it remains obscure whether SGN-NSC-derived neurons (ScNs) are electrophysiologically functional
Olga C Jorge-Torres et al.
Cell reports, 23(6), 1665-1677 (2018-05-10)
Rett syndrome (RTT) is the second leading cause of mental impairment in girls and is currently untreatable. RTT is caused, in more than 95% of cases, by loss-of-function mutations in the methyl CpG-binding protein 2 gene (MeCP2). We propose here
Neta Rosenzweig et al.
Nature communications, 10(1), 465-465 (2019-01-30)
Alzheimer's disease (AD) is a heterogeneous disorder with multiple etiologies. Harnessing the immune system by blocking the programmed cell death receptor (PD)-1 pathway in an amyloid beta mouse model was shown to evoke a sequence of immune responses that lead