溶解性
H2O: 99.2 mg/mL
ethanol: insoluble
SMILES記法
OC(=O)C1CN(CCCP(O)(O)=O)CCN1
InChI
1S/C8H17N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h7,9H,1-6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI Key
CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- to study its effects on blood glucose in mice
- in electrophysiological recording in mouse brain slices
- in electrophysiological recording in rat hippocampal pyramidal neurons
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C104-100MG:
C104-VAR:
C104-25MG:
C104-BULK:
C104-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック