Merck
1380502
USP
メマンチン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,5-ジメチル-1-アダマンタンアミン 塩酸塩, 3,5-ジメチルアマンタジン 塩酸塩, 3,5-ジメチルトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン-1-アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21N · HCl
CAS番号:
分子量:
215.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
memantine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
InChI Key
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方で定められた表示および規格に基づいて提供されています。安全データシートや添付文書等、本製品の資料として提供される情報はすべて現行の薬局方で定められた記載事項に基づいて作成、発行されています。
詳細な情報や説明が必要であれば現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
Memantine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Memantine Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
これらの製品は試験・分析用です。人や動物に投与することを意図したものではなく、疾患の診断や治療に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1380502-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)